Merck
GF31572132
Brass alloy, Cu70Zn30
50m wire, 0.025mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU085110
Größe auswählen
1 EA
CHF 531.00
CHF 531.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 531.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 531.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 315-721-32
L × Durchm.
50 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)