Merck
GF31303279
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
1000mm tube, 1.4mm outside diameter, 0.3mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU107200
Größe auswählen
1 EA
CHF 444.00
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 444.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 313-032-79
L × Wandstärke
1000 mm × 0.3 mm
AD × ID
1.4 mm × 0.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)