Merck
GF30923681
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 1.73mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 1.58mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AL027110
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 309-236-81
L × Wandstärke
200 mm × 0.075 mm
AD × ID
1.73 mm × 1.58 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)