Merck
GF30798120
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 200 mm
Synonym(e):
NI057961
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 307-981-20
Länge
200 mm
Durchmesser
20.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)