Merck
GF30787038
Aluminum-lithium-copper alloy, Al95Li2.5Cu1.5Mg1
200mm tube, 24mm outside diameter, 1mm wall thickness, 22mm inside diameter
Synonym(e):
AL197250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 307-870-38
L × Wandstärke
200 mm × 1 mm
AD × ID
24 mm × 22 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)