Merck
GF30661657
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 25 x 25mm, 0.0027mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
NI030200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (not light tight (nlt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 306-616-57
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.0027 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)