Wichtige Dokumente
GF30456053
Magnesium
wire reel, 1m, diameter 0.4mm, as drawn, 99.9+%
Synonym(e):
Magnesium, MG005120
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Assay
99.9%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
950 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 304-560-53
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
1 m × 0.4 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)