Merck
GF30349177
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 15mm disks, 0.38mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020375
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 303-491-77
Größe × Dicke
15 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)