GF30079863
Tungsten-rhenium alloy, W74Re26
0.1m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 125120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 300-798-63
L × Durchm.
0.1 m × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)