Merck
GF29748796
Titanium/Molybdenum
rod, Ti 85%/Mo 15%, 2.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI087920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 297-487-96
Länge
1000 mm
Durchmesser
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)