Merck
GF29693953
Aluminiumoxid
granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonym(e):
AL606300
Größe auswählen
1 EA
CHF 791.00
CHF 791.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 791.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 791.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 296-939-53
Gewicht
100 g
Nominale Korngröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)