GF29616554
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
10m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 296-165-54
L × Durchm.
10 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)