Merck
GF29472600
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
100m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035100
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’850.00
CHF 1’850.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’850.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’850.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 294-726-00
L × Durchm.
100 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)