Merck
GF29460528
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500mm tube, 3.175mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 2.775mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI117500
Größe auswählen
1 EA
CHF 411.00
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 411.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 294-605-28
L × Wandstärke
500 mm × 0.2 mm
AD × ID
3.175 mm × 2.775 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)