Merck
GF29316292
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, grade kapton hn
Synonym(e):
IM301400
Größe auswählen
1 EA
CHF 712.00
CHF 712.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 712.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 712.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 293-162-92
Länge
1 m
Dicke
0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Could you please provide me with a coil width of polyimide films (GF29316292-1EA and GF49822959-1EA)?
    1 answer
    1. The coil width for this product is 610mm.