Merck
GF29279672
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, 0.18 mm diameter, length 5 m
Synonym(e):
CU065138
Größe auswählen
1 EA
CHF 204.00
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 204.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 292-796-72
Länge
5 m
Durchmesser
0.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)