Merck
GF29069556
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Synonym(e):
FA140231
Größe auswählen
1 EA
CHF 215.00
CHF 215.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 215.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 215.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 290-695-56
Länge
0.5 m
Spiralbreite
12 mm
Dicke
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)