Wichtige Dokumente
GF28769541
Holmium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonym(e):
Holmium
About This Item
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-695-41
L × Durchm.
100 mm × 6.35 mm
Dichte
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChIKey
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)