Merck
GF28702650
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 20 mm diameter, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 603175
Größe auswählen
1 EA
CHF 575.00
CHF 575.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 575.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 575.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-026-50
Durchmesser
20 mm
20 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)