Merck
GF28687539
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 1 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 1 m, white
Synonym(e):
SI307920
Größe auswählen
1 EA
CHF 185.00
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 185.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 286-875-39
Länge
1 m
Durchmesser
2 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)