Merck
GF28440851
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 0.5m coil, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI110450
Größe auswählen
1 EA
CHF 626.00
CHF 626.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 626.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 626.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 284-408-51
Größe × Dicke
0.5 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)