Merck
GF28257217
Chrom
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.95%
Synonym(e):
CR006110
Größe auswählen
1 EA
CHF 223.00
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 223.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141709
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.95%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 282-572-17
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)