Merck
GF28240556
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
20g lump, 6mm max. lump size, granular
Synonym(e):
AD086100
Größe auswählen
1 EA
CHF 406.00
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 406.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps (granular)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 282-405-56
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)