Merck
GF27146314
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 15mm disks, 0.025mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU070280
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 271-463-14
Größe × Dicke
15 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)