Merck
GF26891411
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 500mm x 3.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI047902
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 268-914-11
L × Durchm.
500 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)