Merck
GF26223410
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.2m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015140
Größe auswählen
1 EA
CHF 405.00
CHF 405.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 405.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 405.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 262-234-10
L × Durchm.
0.2 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)