Merck
GF26200482
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.2m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT285155
Größe auswählen
1 EA
CHF 3’300.00
CHF 3’300.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 3’300.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 3’300.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 262-004-82
L × Durchm.
0.2 m × 0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)