Merck
GF26197814
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070300
Größe auswählen
1 EA
CHF 257.00
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 257.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 261-978-14
Größe × Dicke
0.5 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)