Merck
GF26171816
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055150
Größe auswählen
1 EA
CHF 355.00
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 355.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 261-718-16
Länge
100 m
Durchmesser
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)