Merck
GF26167305
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU055150
Größe auswählen
1 EA
CHF 411.00
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 411.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 261-673-05
L × Durchm.
0.1 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)