Merck
GF26093246
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 10m length, 0.1mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU065820
Größe auswählen
1 EA
CHF 236.00
CHF 236.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 236.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 236.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 260-932-46
Länge
10 m
Leitungsdurchm.
0.1 mm
Isolierungsstärke
0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)