Merck
GF25782936
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 6mm disks, 0.2mm thickness
Synonym(e):
NI080250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 257-829-36
Durchm. × Dicke
6 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)