Merck
GF25397848
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 200 g, min. particle size 0.1 micron
Synonym(e):
SI536014
Größe auswählen
1 EA
CHF 986.00
CHF 986.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 986.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 986.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 253-978-48
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
0.8 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)