Merck
GF25175280
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
5m wire, 1.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN175170
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 251-752-80
L × Durchm.
5 m × 1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)