GF25090916
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 20 m, filament diameter 0.1 microns
Synonym(e):
CU805100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.96%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 250-909-16
Länge
20 m
Durchmesser
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)