Merck
GF24651503
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075140
Größe auswählen
1 EA
CHF 266.00
CHF 266.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 266.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 266.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 246-515-03
L × Durchm.
10 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)