Merck
GF24497141
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 5 mm, L 500 mm
Synonym(e):
ME307905
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 244-971-41
Länge
500 mm
Durchmesser
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)