Merck
GF24484541
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145500
Größe auswählen
1 EA
CHF 285.00
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 285.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 244-845-41
Länge
0.5 m
Durchmesser
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)