Merck
GF23757868
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm tube, 1.83mm outside diameter, 0.27mm wall thickness, 1.29mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027250
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 237-578-68
L × Wandstärke
200 mm × 0.27 mm
AD × ID
1.83 mm × 1.29 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)