Wichtige Dokumente
GF23734065
Palladium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, 99.95%
Synonym(e):
Palladium, PD000205
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 237-340-65
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × B × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)