Merck
GF23712498
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU055140
Größe auswählen
1 EA
CHF 388.00
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 388.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 237-124-98
L × Durchm.
0.2 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)