Merck
GF23648148
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
5m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE265160
Größe auswählen
1 EA
CHF 239.00
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 239.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 236-481-48
L × Durchm.
5 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)