Merck
GF23356100
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Synonym(e):
SI613121
Größe auswählen
1 EA
CHF 444.00
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 444.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 233-561-00
Größe
50 × 50 mm
Dicke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)