Merck
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
PB106300
Größe auswählen
1 EA
CHF 755.00
CHF 755.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 755.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 755.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 232-961-47
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)