Merck
GF23262544
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220291
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 232-625-44
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)