Merck
GF23031010
Polycarbonate
(PC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, additives heat stabilizer only
Synonym(e):
CT306310
Größe auswählen
1 EA
CHF 420.00
CHF 420.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 420.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 420.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 230-310-10
Gewicht
2000 g
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)