Merck
GF22835897
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 6.35 mm, L 500 mm, natural
Synonym(e):
ME317910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 228-358-97
Länge
500 mm
Durchmesser
6.35 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)