Merck
GF22804961
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
2m wire, 0.1mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 025100
Größe auswählen
1 EA
CHF 441.00
CHF 441.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 441.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 441.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 228-049-61
L × Durchm.
2 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)