Merck
GF22445906
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 50.8 mm, size 155 × 157 mm
Synonym(e):
ST303175
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 224-459-06
Größe
155 × 157 mm
Dicke
50.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)