Merck
GF22099181
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
1m wire, 0.005mm diameter, wollaston wire
Synonym(e):
PT015105
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’530.00
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’530.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 220-991-81
L × Durchm.
1 m × 0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)